2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960210-1G OR960210-5G
APOSOR960210-1GEA 292 EUR
APOSOR960210-1G APOSOR960210-5G
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15730334
CAS nummer: 114603-36-0