7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960213-1G OR960213-250MG
APOSOR960213-1GEA 122 EUR
APOSOR960213-1G APOSOR960213-250MG
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17014030
CAS nummer: 71472-58-7