Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960248-1G OR960248-5G
APOSOR960248-1GEA 221 EUR
APOSOR960248-1G APOSOR960248-5G
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Pent-4-en-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437626
CAS nummer: 27546-60-7