4,7-Dichloro-1H-indole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960257-1G OR960257-250MG
APOSOR960257-1GEA 534 EUR
APOSOR960257-1G APOSOR960257-250MG
4,7-Dichloro-1H-indole 96%
4,7-Dichloro-1H-indole
Formule: C₈H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749917
CAS nummer: 96129-73-6