tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960322-1G OR960322-5G
APOSOR960322-1GEA 220 EUR
APOSOR960322-1G APOSOR960322-5G
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-diethylcarbamate
Formule: C₉H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20929510
CAS nummer: 51170-54-8