tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960329-1G OR960329-250MG
APOSOR960329-1GEA 438 EUR
APOSOR960329-1G APOSOR960329-250MG
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12792276
CAS nummer: 141041-80-7