5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960346-1G OR960346-250MG
APOSOR960346-1GEA 636 EUR
APOSOR960346-1G APOSOR960346-250MG
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26395889
CAS nummer: 848141-13-9