(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960389-1G OR960389-250MG
APOSOR960389-1GEA 330 EUR
APOSOR960389-1G APOSOR960389-250MG
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
(Z)-3-Bromoacrylic acid
Formule: C₃H₃BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075363
CAS nummer: 1609-92-3