1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR960595-1G OR960595-250MG
APOSOR960595-1GEA 701 EUR
APOSOR960595-1G APOSOR960595-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15071863
CAS nummer: 869564-40-9