1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960813-1G OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA 90.6 EUR
APOSOR960813-1G APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846494
CAS nummer: 70810-24-1