Chloromethyl benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960834-10G OR960834-25G
APOSOR960834-10GEA 139 EUR
APOSOR960834-10G APOSOR960834-25G
Chloromethyl benzoate 98%
Chloromethyl benzoate
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170.593 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040116
CAS nummer: 5335-05-7