1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960930-100MG OR960930-1G OR960930-250MG
APOSOR960930-100MGEA 162 EUR
APOSOR960930-100MG APOSOR960930-1G APOSOR960930-250MG
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol
Formule: C₆H₁₀N₂O
MW: 126.156 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08700894
CAS nummer: 40534-33-6