6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 48.3 EUR
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665814
CAS nummer: 123533-42-6