FMOC-Hmd HCl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
OR961116-1G OR961116-250MG OR961116-5G
APOSOR961116-1GEA 121 EUR
APOSOR961116-1G APOSOR961116-250MG APOSOR961116-5G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH
MW: 374.904 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00830743
CAS nummer: 945923-91-1