H-Ala-oall hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961118-10G OR961118-1G OR961118-25G
APOSOR961118-10GEA 330 EUR
APOSOR961118-10G APOSOR961118-1G APOSOR961118-25G
H-Ala-oall hydrochloride 98%
H-Ala-oall hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074682
CAS nummer: 203799-82-0