(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961148-1G OR961148-5G
APOSOR961148-1GEA 0 EUR
APOSOR961148-1G APOSOR961148-5G
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076237
CAS nummer: 13921-90-9