Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR961170-1G OR961170-250MG OR961170-5G
APOSOR961170-1GEA 152 EUR
APOSOR961170-1G APOSOR961170-250MG APOSOR961170-5G
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fmoc-L-4-carbamoylphe
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Smeltpunt: 243…249 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01317021
CAS nummer: 204716-17-6