2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961194-1G OR961194-5G
APOSOR961194-1GEA 34.6 EUR
APOSOR961194-1G APOSOR961194-5G
2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
2-Oxo-2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318910
CAS nummer: 141293-14-3