2-Naphthalen-2-yl-ethylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961210-1G OR961210-250MG OR961210-5G
APOSOR961210-1GEA 292 EUR
APOSOR961210-1G APOSOR961210-250MG APOSOR961210-5G
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine 96%
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01529868
CAS nummer: 2017-68-7