2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961242-1G OR961242-250MG
APOSOR961242-1GEA 0 EUR
APOSOR961242-1G APOSOR961242-250MG
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646253
CAS nummer: 39919-69-2