(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961272-1G OR961272-250MG OR961272-5G
APOSOR961272-1GEA 285 EUR
APOSOR961272-1G APOSOR961272-250MG APOSOR961272-5G
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂·ClH
Smeltpunt: 210…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861001
CAS nummer: 331763-58-7