(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961415-1G OR961415-250MG
APOSOR961415-1GEA 636 EUR
APOSOR961415-1G APOSOR961415-250MG
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03210688
CAS nummer: 42266-02-4