4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961500-1G OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 24.9 EUR
APOSOR961500-1G APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21101751
CAS nummer: 25458-44-0