Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961533-1G OR961533-250MG
APOSOR961533-1GEA 40.9 EUR
APOSOR961533-1G APOSOR961533-250MG
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formule: C₂₂H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840401
CAS nummer: 478183-63-0