N-Fmoc-N-benzyl-glycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961573-1G OR961573-5G
APOSOR961573-1GEA 22 EUR
APOSOR961573-1G APOSOR961573-5G
N-Fmoc-N-benzyl-glycine 97%
N-Fmoc-N-benzyl-glycine
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112686
CAS nummer: 141743-13-7