1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 46.2 EUR
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798286
CAS nummer: 33119-72-1