(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961590-1G OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA 114 EUR
APOSOR961590-1G APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113654
CAS nummer: 262429-49-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable