2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961602-100MG OR961602-1G OR961602-250MG
APOSOR961602-100MGEA 184 EUR
APOSOR961602-100MG APOSOR961602-1G APOSOR961602-250MG
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
2-Cycloheptyl-ethylamine
Formule: C₉H₁₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114510
CAS nummer: 4448-84-4