4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 288 EUR
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115060
CAS nummer: 158985-25-2