N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961674-1G OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA 736 EUR
APOSOR961674-1G APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236.31 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245566
CAS nummer: 174885-99-5