Sodium pivalate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR961732-25G OR961732-5G
APOSOR961732-25GEA 83.3 EUR
APOSOR961732-25G APOSOR961732-5G
Sodium pivalate 95%
Sodium pivalate
Formule: C₅H₉O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064202
CAS nummer: 1184-88-9