(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961763-1G OR961763-25G OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA 110 EUR
APOSOR961763-1G APOSOR961763-25G APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₈H₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658396
CAS nummer: 13014-48-7