2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961779-100MG OR961779-1G OR961779-250MG
APOSOR961779-100MGEA 162 EUR
APOSOR961779-100MG APOSOR961779-1G APOSOR961779-250MG
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine
Formule: C₉H₁₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658512
CAS nummer: 128208-00-4