(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 705 EUR
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19226412
CAS nummer: 1932255-43-0