2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961896-1G OR961896-250MG
APOSOR961896-1GEA 869 EUR
APOSOR961896-1G APOSOR961896-250MG
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine 95%
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114534
CAS nummer: 124499-34-9