Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR961901-1G
OR961901-250MG
APOSOR961901-1GEA
208
EUR
APOSOR961901-1G
APOSOR961901-250MG
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide
Formule:
C₆H₆NNaO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD24696331 CAS nummer: 53544-13-1 |