2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR961913-100MG OR961913-1G OR961913-250MG
APOSOR961913-100MGEA 106 EUR
APOSOR961913-100MG APOSOR961913-1G APOSOR961913-250MG
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide
Formule: C₈H₉NO·BrH
Smeltpunt: 180…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16037114
CAS nummer: 105358-58-5