1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR961973-100MG OR961973-1G OR961973-250MG
APOSOR961973-100MGEA 90.6 EUR
APOSOR961973-100MG APOSOR961973-1G APOSOR961973-250MG
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08729280
CAS nummer: 99980-40-2