2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)quinazoline, 4-(4-Hydroxyquinazolin-2-yl)pyridine
OR9622-1G OR9622-5G
APOSOR9622-1GEA 139 EUR
APOSOR9622-1G APOSOR9622-5G
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Formule: C₁₃H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665826
CAS nummer: 6484-23-7