4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-Methoxyethoxy)phenol
OR962223-1G OR962223-250MG
APOSOR962223-1GEA 87.6 EUR
APOSOR962223-1G APOSOR962223-250MG
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol
Formule: C₉H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114941
CAS nummer: 51980-60-0