N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962274-1G OR962274-250MG
APOSOR962274-1GEA 92.1 EUR
APOSOR962274-1G APOSOR962274-250MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321007
CAS nummer: 221352-46-1