2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962317-1G OR962317-250MG
APOSOR962317-1GEA 164 EUR
APOSOR962317-1G APOSOR962317-250MG
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658208
CAS nummer: 2184-85-2