2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962319-1G OR962319-250MG
APOSOR962319-1GEA 687 EUR
APOSOR962319-1G APOSOR962319-250MG
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile
Formule: C₉H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687167
CAS nummer: 75920-46-6