(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962387-1G OR962387-250MG
APOSOR962387-1GEA 366 EUR
APOSOR962387-1G APOSOR962387-250MG
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00819133
CAS nummer: 210709-23-2