6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR962407-250MG OR962407-1G
APOSOR962407-250MGEA 366 EUR
APOSOR962407-250MG APOSOR962407-1G
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09026798
CAS nummer: 191608-11-4