4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962408-100MG OR962408-1G OR962408-250MG
APOSOR962408-100MGEA 0 EUR
APOSOR962408-100MG APOSOR962408-1G APOSOR962408-250MG
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371625
CAS nummer: 7555-94-4