Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962411-1G OR962411-25G OR962411-5G
APOSOR962411-1GEA 54.1 EUR
APOSOR962411-1G APOSOR962411-25G APOSOR962411-5G
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972392
CAS nummer: 90085-05-5