2-(3-Chlorophenyl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962416-1G OR962416-250MG
APOSOR962416-1GEA 0 EUR
APOSOR962416-1G APOSOR962416-250MG
2-(3-Chlorophenyl)acetamide 95%
2-(3-Chlorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991645
CAS nummer: 58357-84-9