2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962436-1G OR962436-250MG
APOSOR962436-1GEA 78.9 EUR
APOSOR962436-1G APOSOR962436-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
2-(4-Chlorophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201380
CAS nummer: 5969-83-5