N-Butyl-4-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR962453-1G OR962453-5G
APOSOR962453-1GEA 0 EUR
APOSOR962453-1G APOSOR962453-5G
N-Butyl-4-nitroaniline 98%
N-Butyl-4-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024635
CAS nummer: 58259-34-0